5-Methoxy-2-pyridinecarboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Methoxypicolinic acid
OR907539-10G
OR907539-1G
OR907539-5G
APOSOR907539-10GEA
326
CHF
APOSOR907539-10G
APOSOR907539-1G
APOSOR907539-5G
5-Methoxy-2-pyridinecarboxylic acid 98%
5-Methoxy-2-pyridinecarboxylic acid
Formel:
C7H7NO3 MW: 153.1400 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06800961 CAS-Nummer: 29082-92-6 |