Methyl-4-hydroxypicolinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-hydroxypicolinate
OR907529-1G OR907529-250MG
APOSOR907529-1GEA 436 CHF
APOSOR907529-1G APOSOR907529-250MG
Methyl-4-hydroxypicolinat 98%
Methyl-4-hydroxypicolinat
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12025998
CAS-Nummer: 473269-77-1