3-Phenylpiperazin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907410-1G
OR907410-250MG
APOSOR907410-1GEA
117
CHF
APOSOR907410-1G
APOSOR907410-250MG
3-Phenylpiperazin-2-one 95%
3-Phenylpiperazin-2-one
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O MW: 176,219 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01871361 CAS-Nummer: 5368-28-5 |