5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthalinboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)boronic acid
OR907340-1G OR907340-250MG
APOSOR907340-1GEA 401 CHF
APOSOR907340-1G APOSOR907340-250MG
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthalinboronsäure 98%
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthalinboronsäure
Formel: C₁₀H₁₃BO₂
MW: 176,0200 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11183308
CAS-Nummer: 405888-56-4