4-Amino-3-chlor-5-methylpyridin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907324-1G OR907324-250MG
APOSOR907324-1GEA 0 CHF
APOSOR907324-1G APOSOR907324-250MG
4-Amino-3-chlor-5-methylpyridin 96%
4-Amino-3-chloro-5-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08277270
CAS-Nummer: 97944-42-8