(4-Bromothiazol-5-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907317-1G
OR907317-250MG
APOSOR907317-1GEA
103
CHF
APOSOR907317-1G
APOSOR907317-250MG
(4-Bromothiazol-5-yl)methanol 95%
(4-Bromothiazol-5-yl)methanol
Formel:
C₄H₄BrNOS MW: 194,0497 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09909724 CAS-Nummer: 262444-15-5 |