4-Brom-5-chloranthranilsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-4-bromo-5-chlorobenzoic acid
OR907297-1G OR907297-25G OR907297-5G
APOSOR907297-1GEA 26.2 CHF
APOSOR907297-1G APOSOR907297-25G APOSOR907297-5G
4-Brom-5-chloranthranilsäure 98%
4-Brom-5-chloranthranilsäure
Formel: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250,4800 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10000554
CAS-Nummer: 150812-32-1