4,5-Dichloropyrimidin-2-amine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907201-1G
OR907201-5G
APOSOR907201-1GEA
36.7
CHF
APOSOR907201-1G
APOSOR907201-5G
4,5-Dichloropyrimidin-2-amine 96%
4,5-Dichloropyrimidin-2-amine
Formel:
C₄H₃Cl₂N₃ MW: 163,9900 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13193667 CAS-Nummer: 403854-21-7 |