2-Cyan-4-methoxybenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907192-1G OR907192-5G
APOSOR907192-1GEA 114 CHF
APOSOR907192-1G APOSOR907192-5G
2-Cyan-4-methoxybenzaldehyd 95%
2-Cyano-4-methoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₇NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08275456
CAS-Nummer: 21962-47-0