4-Bromo-N-methylpyrimidin-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907174-1G OR907174-250MG
APOSOR907174-1GEA 52.2 CHF
APOSOR907174-1G APOSOR907174-250MG
4-Bromo-N-methylpyrimidin-2-amine 98%
4-Bromo-N-methylpyrimidin-2-amine
Formel: C₅H₆BrN₃
MW: 188,0300 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13193672
CAS-Nummer: 1209458-16-1