Methyl-2-(4-formylphenoxy)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907093-1G
OR907093-5G
APOSOR907093-1GEA
77.3
CHF
APOSOR907093-1G
APOSOR907093-5G
Methyl-2-(4-formylphenoxy)acetate 95%
Methyl-2-(4-formylphenoxy)acetate
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00463122 CAS-Nummer: 73620-18-5 |