3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR907091-1G OR907091-5G
APOSOR907091-1GEA 226 CHF
APOSOR907091-1G APOSOR907091-5G
3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine 98%
3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine
Formel: C7H7Br2N
MW: 264,950 g/mol
Melting Pt: 65 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00234282
CAS-Nummer: 3430-34-0