2-Amino-3-chlor-5-methylpyrazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Chloro-5-methylpyrazin-2-amine
OR907053-100MG
OR907053-1G
OR907053-250MG
APOSOR907053-100MGEA
85.4
CHF
APOSOR907053-100MG
APOSOR907053-1G
APOSOR907053-250MG
2-Amino-3-chlor-5-methylpyrazin 95%
2-Amino-3-chloro-5-methylpyrazine
Formel:
C₅H₆ClN₃ MW: 143,5700 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09834805 CAS-Nummer: 89182-14-9 |