2-Amino-4-piperidino-6-methylpyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907039-10G OR907039-1G OR907039-5G
APOSOR907039-10GEA 967 CHF
APOSOR907039-10G APOSOR907039-1G APOSOR907039-5G
2-Amino-4-piperidino-6-methylpyrimidine 95%
2-Amino-4-piperidino-6-methylpyrimidine
Formel: C₁₀H₁₆N₄
MW: 192,26 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01011781
CAS-Nummer: 91717-22-5