Aminoacetamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Glycinamide
OR907030-25G OR907030-5G
APOSOR907030-25GEA 784 CHF
APOSOR907030-25G APOSOR907030-5G
Aminoacetamide 98%
Aminoacetamide
Formel: C₂H₆N₂O
MW: 74,083 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01859715
CAS-Nummer: 598-41-4