4-Chloro-5-methylpyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907028-5G
APOSOR907028-5GEA 254 CHF
APOSOR907028-5G
4-Chloro-5-methylpyrimidine 98%
4-Chloro-5-methylpyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂
MW: 128,5596 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08236809
CAS-Nummer: 51957-32-5