4-Methoxyoxindole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxyindolin-2-one, 4-Methoxy-2-indolinone
OR906993-1G OR906993-250MG
APOSOR906993-1GEA 201 CHF
APOSOR906993-1G APOSOR906993-250MG
4-Methoxyoxindole 95%
4-Methoxyoxindole
Formel: C₉H₉NO₂
MW: 163,1733 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368221
CAS-Nummer: 7699-17-4