4-Cyanobutanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906988-1G OR906988-250MG
APOSOR906988-1GEA 216 CHF
APOSOR906988-1G APOSOR906988-250MG
4-Cyanobutanoic acid 97%
4-Cyanobutanoic acid
Formel: C₅H₇NO₂
MW: 113.12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00218781
CAS-Nummer: 39201-33-7