4-sec-Butylanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(sec-Butyl)aniline
OR906980-5G
APOSOR906980-5GEA 78.4 CHF
APOSOR906980-5G
4-sec-Butylanilin 98%
4-sec-Butylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010223
CAS-Nummer: 30273-11-1