Methyl-3-brompropionat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 3-bromopropanoate
OR906916-500G
APOSOR906916-500GEA
136
CHF
APOSOR906916-500G
Methyl-3-brompropionat 97%
Methyl-3-brompropionat
Formel:
C₄H₇BrO₂ MW: 167 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000250 CAS-Nummer: 3395-91-3 |