Chinolin-2-ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Hydroxyethyl)quinoline
OR906914-1G OR906914-5G
APOSOR906914-1GEA 88.9 CHF
APOSOR906914-1G APOSOR906914-5G
Chinolin-2-ethanol 95%
Chinolin-2-ethanol
Formel: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01685503
CAS-Nummer: 1011-50-3