Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: ethyl 3-(4-bromophenyl)-3-oxopropanoate, 3-(4-bromophenyl)-3-oxo-propionic acid ethyl ester, Benzenepropanoic acid, 4-bromo-beta-oxo-, ethyl ester
OR906911-25G OR906911-5G
APOSOR906911-25GEA 272 CHF
APOSOR906911-25G APOSOR906911-5G
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate 98%
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate
Formel: C₁₁H₁₁BrO₃
MW: 271.11 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00231243
CAS-Nummer: 26510-95-2