3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906854-1G OR906854-250MG OR906854-5G
APOSOR906854-1GEA 318 CHF
APOSOR906854-1G APOSOR906854-250MG APOSOR906854-5G
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronsäure 95%
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₈BNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08060620
CAS-Nummer: 1032610-59-5