2-Chlor-5-methoxy-4-pyridinboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906834-5G
APOSOR906834-5GEA 303 CHF
APOSOR906834-5G
2-Chlor-5-methoxy-4-pyridinboronsäure 98%
2-Chloro-5-methoxy-4-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₇BClNO₃
MW: 187,39 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09972106
CAS-Nummer: 1072945-98-2