Ethyl-2-oxocyclohexancarboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
OR906774-100G
OR906774-500G
APOSOR906774-100GEA
87
CHF
APOSOR906774-100G
APOSOR906774-500G
Ethyl-2-oxocyclohexancarboxylat 95%
Ethyl-2-oxocyclohexancarboxylat
Formel:
C₉H₁₄O₃ MW: 170.21 g/mol Dichte: 1.067 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 96 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001631 CAS-Nummer: 1655-07-8 |