(S)-methyl-2-aminobutanoate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
H-Abu-OMe·HCl
OR906728-1G
OR906728-5G
APOSOR906728-1GEA
314
CHF
APOSOR906728-1G
APOSOR906728-5G
(S)-methyl-2-aminobutanoate 96%
(S)-methyl-2-aminobutanoate
Formel:
C₅H₁₁NO₂ MW: 117,148 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09037399 CAS-Nummer: 15399-22-1 |