Methyl quinoline-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906465-1G OR906465-5G
APOSOR906465-1GEA 142 CHF
APOSOR906465-1G APOSOR906465-5G
Methyl quinoline-3-carboxylate 95%
Methyl quinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₉NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03550859
CAS-Nummer: 53951-84-1