2-Cyan-6-methylanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906433-25G
OR906433-5G
APOSOR906433-25GEA
521
CHF
APOSOR906433-25G
APOSOR906433-5G
2-Cyan-6-methylanilin 97%
2-Cyan-6-methylanilin
Formel:
C₈H₈N₂ MW: 132,1625 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09880087 CAS-Nummer: 69797-49-5 |