2-Methoxy-6-methylbenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906288-1G
OR906288-5G
APOSOR906288-1GEA
38.3
CHF
APOSOR906288-1G
APOSOR906288-5G
2-Methoxy-6-methylbenzonitril 95%
2-Methoxy-6-methylbenzonitril
Formel:
C₉H₉NO MW: 147,1739 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10699539 CAS-Nummer: 53005-44-0 |