6-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Nitroindole-2-carboxylic acid
OR906264-1G OR906264-5G
APOSOR906264-1GEA 170 CHF
APOSOR906264-1G APOSOR906264-5G
6-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
6-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₄
Melting Pt: 304…305 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02664466
CAS-Nummer: 10242-00-9