Ethyl-2-(thiazol-2-yl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-(thiazol-2-yl)acetate
OR906252-1G OR906252-250MG
APOSOR906252-1GEA 241 CHF
APOSOR906252-1G APOSOR906252-250MG
Ethyl-2-(thiazol-2-yl)acetate 95%
Ethyl-2-(thiazol-2-yl)acetate
Formel: C₇H₉NO₂S
MW: 171,2200 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12114489
CAS-Nummer: 141704-11-2