2-[Methyl(phenyl)amino]ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl-N-2-ethanolaniline, 2-(Methyl(phenyl)amino)ethanol, N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylaniline
OR906200-100G OR906200-500G
APOSOR906200-100GEA 0 CHF
APOSOR906200-100G APOSOR906200-500G
2-[Methyl(phenyl)amino]ethanol 98%
2-(N-Methylanilino)ethanol
Formel: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020572
CAS-Nummer: 93-90-3