1,7-Dihydroxynaphthalin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Naphthalene-1,7-diol
OR906184-25G
APOSOR906184-25GEA 107 CHF
APOSOR906184-25G
1,7-Dihydroxynaphthalin 95%
1,7-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035720
CAS-Nummer: 575-38-2