2-Methoxyzimtaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906162-100G OR906162-500G
APOSOR906162-100GEA 74.9 CHF
APOSOR906162-100G APOSOR906162-500G
2-Methoxyzimtaldehyd 95%
2-Methoxyzimtaldehyd
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,1852 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007001
CAS-Nummer: 1504-74-1