N-Methylphthalimid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
N-Methylphthalsäureimid
, N-Methyl-1,2-benzoldicarbonsäureimid
APOSOR906068-5GEA
131
CHF
APOSOR906068-5G
APOSOR906068-25G
APOSOR906068-100G
N-Methylphthalimid 95%
N-Methylphthalimid
Formel:
C₉H₇NO₂ MW: 161,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00023063 CAS-Nummer: 550-44-7 |