Methyl-5-chloronicotinate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloropyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-chloronicotinate
OR906050-10G OR906050-1G OR906050-5G
APOSOR906050-10GEA 539 CHF
APOSOR906050-10G APOSOR906050-1G APOSOR906050-5G
Methyl-5-chloronicotinate 98%
Methyl-5-chloronicotinate
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,5810 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09702467
CAS-Nummer: 51269-81-9