4-Methyl-5-nitro-1H-indazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906049-1G
OR906049-250MG
APOSOR906049-1GEA
144
CHF
APOSOR906049-1G
APOSOR906049-250MG
4-Methyl-5-nitro-1H-indazol 95%
4-Methyl-5-nitro-1H-indazole
Formel:
C₈H₇N₃O₂ MW: 177,1600 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03787902 CAS-Nummer: 101420-67-1 |