5-Methoxyisobenzofuran-1,3-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906027-1G
APOSOR906027-1GEA 0 CHF
APOSOR906027-1G
5-Methoxyisobenzofuran-1,3-dione 95%
5-Methoxyisobenzofuran-1,3-dione
Formel: C9H6O4
MW: 178,1415 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02670942
CAS-Nummer: 28281-76-7