2-Bromoquinoline-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR906018-1G OR906018-250MG
APOSOR906018-1GEA 243 CHF
APOSOR906018-1G APOSOR906018-250MG
2-Bromoquinoline-4-carboxylic acid 97%
2-Bromoquinoline-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆BrNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08705669
CAS-Nummer: 15733-87-6