1-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906017-1G
APOSOR906017-1GEA
168
CHF
APOSOR906017-1G
1-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylic acid 98%
1-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylic acid
Formel:
C₉H₈N₂O₂ MW: 176,1720 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11043014 CAS-Nummer: 53484-18-7 |