4-(Pyridin-3-yloxy)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Pyridin-3-yloxy)-phenylamine
OR905968-1G OR905968-250MG
APOSOR905968-1GEA 99.3 CHF
APOSOR905968-1G APOSOR905968-250MG
4-(Pyridin-3-yloxy)aniline 95%
4-(Pyridin-3-yloxy)aniline
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,2100 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07186369
CAS-Nummer: 80650-45-9