5-Pyrazol-1-ylmethylfuran-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)-2-furoic acid
OR905916-1G OR905916-5G
APOSOR905916-1GEA 262 CHF
APOSOR905916-1G APOSOR905916-5G
5-Pyrazol-1-ylmethylfuran-2-carboxylic acid 95%
5-Pyrazol-1-ylmethylfuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₃
MW: 192,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02253715
CAS-Nummer: 386736-99-8