Benzyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Benzyloxycarbonyl-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic acid Benzyl ester, 1-Cbz-4-hydroxypiperidine, 1-Carbobenzoxy-4-piperidinol, 1-Carbobenzoxy-4-hydroxypiperidine, Benzyl 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate, 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidinol, 1-Cbz-4-piperidinol
OR9059-100G
APOSOR9059-100GEA 69.6 CHF
APOSOR9059-100G
Benzyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₇NO₃
MW: 235,29 g/mol
Siedepunkt: 167 °C/0.2mmHg
Dichte: 1.554 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01863722
CAS-Nummer: 95798-23-5