2-Thiazoleacetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Thiazolyl)acetic Acid
OR905873-1G OR905873-250MG
APOSOR905873-1GEA 706 CHF
APOSOR905873-1G APOSOR905873-250MG
2-Thiazoleacetic acid 95%
2-Thiazoleacetic acid
Formel: C₅H₅NO₂S
MW: 143,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02094168
CAS-Nummer: 188937-16-8