4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905864-5G
APOSOR905864-5GEA 81.9 CHF
APOSOR905864-5G
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
Formel: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240,2573 g/mol
Melting Pt: 197…212 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00233883
CAS-Nummer: 92149-07-0