5-Amino-2-bromopyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR905856-1G
OR905856-250MG
APOSOR905856-1GEA
101
CHF
APOSOR905856-1G
APOSOR905856-250MG
5-Amino-2-bromopyrimidine 95%
5-Amino-2-bromopyrimidine
Formel:
C₄H₄BrN₃ MW: 173,9987 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07778608 CAS-Nummer: 56621-91-1 |