2,4-Dichlorothiazole-5-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905706-1G OR905706-250MG
APOSOR905706-1GEA 316 CHF
APOSOR905706-1G APOSOR905706-250MG
2,4-Dichlorothiazole-5-carboxylic acid 95%
2,4-Dichlorothiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₄HCl₂NO₂S
MW: 198,0300 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09909676
CAS-Nummer: 62019-56-1