2-(6-Chloropyrazin-2-yl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905690-1G OR905690-250MG
APOSOR905690-1GEA 262 CHF
APOSOR905690-1G APOSOR905690-250MG
2-(6-Chloropyrazin-2-yl)acetic acid 95%
2-(6-Chloropyrazin-2-yl)acetic acid
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.570 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09907855
CAS-Nummer: 930798-25-7