2-Bromo-4,5-dimethylthiazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905682-1G
OR905682-5G
APOSOR905682-1GEA
0
CHF
APOSOR905682-1G
APOSOR905682-5G
2-Bromo-4,5-dimethylthiazole 98%
2-Bromo-4,5-dimethylthiazole
Formel:
C₅H₆BrNS Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11501629 CAS-Nummer: 29947-24-8 |