2-(Aminomethyl)benzonitril Hydrochlorid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905627-1G
OR905627-5G
APOSOR905627-1GEA
105
CHF
APOSOR905627-1G
APOSOR905627-5G
2-(Aminomethyl)benzonitril Hydrochlorid 96%
2-(Aminomethyl)benzonitril Hydrochlorid
Formel:
C₈H₉ClN₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06797973 CAS-Nummer: 1134529-25-1 |